Spezifikation
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used with subsequent boosts to increase antibody titer following initial animal injection with Freund's complete adjuvant, immunoassays, as boost injections |
| Formulazione | Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20% |
| Quantità | 25 mL |
| Product Type | Freund's Incomplete Adjuvant |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?