Specifications
| Concentrazione | 17mg/mL |
| Quantità | 100 mg |
| Content And Storage | -20°C |
| Forma | Lyophilized |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as a stabilizer and/or blocker for EIA and RIA test systems |
| Product Type | Purified Human gamma Globulin |