Learn More
MP Biomedicals™ Glucose Oxidase
Codice prodotto. p-3563480 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Dimensione della confezione:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481092 10 kU 10ku
11491092 50 kU 50ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11481092 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219519610
From Aspergillus niger
Type X. Activity: >100U/mg. Unit Definition: one unit oxidizes 1.0μmol of β-D-glucose to D-gluconic acid and H2O2 per minute at 35°C, pH 5.1.
Specifica
Concentrazione >100 U/mg
Colore Yellow
pH 4 to 7
Da utilizzare con (applicazione) Glucose Oxidase can be utilized in the enzymatic determination of D-glucose in solution
Content And Storage -20°C
Sorgente Aspergillus niger
Quantità 10 kU
Product Type Glucose Oxidase
Peso molecolare ≈160000
Inibitori Ag+, Hg2+, Cu2+ , 4-chloromercuribenzoate, 50% D-arabinose
Forma Lyophilized Powder