Learn More
MP Biomedicals™ Glycerol, 80% Sterile Solution
Codice prodotto. 11377709 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377709 100 mL 100mL
11387709 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377709 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 113055034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.90€
    91.35€ / 100mL
    Risparmia 4.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for freezing bacterial and yeast strains
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Product Type Glycerol
Sterilità Sterile
Quantità 100 mL