Learn More
MP Biomedicals™ Ham's F-10 Medium
Codice prodotto. 11430395 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430395 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11430395 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091440049
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimized for clonal isolation and growth of CHO cells
Specifica
Product Type Ham's F-10 Medium
Sterilità Sterile
Senza additivi No Glutamine, No Sodium Bicarbonate
Quantità 100 mL
pH 5.5 to 6.1
Content And Storage 4°C