Learn More
MP Biomedicals™ Histopaque™ 1077 Solution
Codice prodotto. 11466121 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466121 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11466121 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219083780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.90€
    118.65€ / 100mL
    Risparmia 15.25€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For in vitro isolation of lymphocytes. GE Healthcare™ Histopaque™ 1077 Solution is used in areas such as histocompatability testing, in vitro cell-mediated immunity assays, and other procedures requiring pure lymphocyte preparations.
  • Solution of polysaccharide (Ficoll-400) and a radiopaque contrast medium (sodium diatrizoate)
  • Easy one-step, rapid, reproducible method for the preparation of viable lymphocytes in high yield
Specifica
Quantità 100 mL
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) For in-vitro isolation of lymphocytes
Product Type Centrifugation Media
Density 1.077 g/mL
Sterilità Sterile
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Histopaque
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hypaque, ficoll 400