Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Dexamethasone
Codice prodotto. 11484932 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1000 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484932 1000 mg 1g
11464932 100 mg 100mg
11474932 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484932 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219456191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    429.45€ / 1g
    Risparmia 21.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Used to study apoptosis, cell signaling pathways and gene expression. MP Biomedicals Hormones: Dexamethasone acts as anti-inflammatory glucocorticoid that induces the production of phospholipase A2 inhibitory protein (lipocortin).
  • Inhibits induction of nitric oxide synthase (IC50=5 nM)
  • Causes reduction in cyclin A and Cdk2 activity, inhibition of G1/S transition in osteoblasts and inhibition of phosphorylation of Rb protein
  • Observed to induce apoptosis in human thymocytes and eosinophils but to inhibit apoptosis in neutrophils
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Forma Crystalline powder
Product Type Dexamethasone
Quantità 1000 mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dexamethasone, cell culture reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone
For research use only. Not intended for therapeutic use.