Learn More
Beskrivning
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Forma | Crystalline powder |
| Product Type | Dexamethasone |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 1 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?