missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Hormones: Dexamethasone

Codice prodotto. 11468282 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11468282 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468282 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219456001

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For research use only. Not intended for therapeutic use.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Content And Storage 15° to 30°C
Forma Crystalline powder
Product Type Dexamethasone
Sterilità Sterile
Quantità 1 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.