Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin
Codice prodotto. 11430412 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11430412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11430412 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219134901
From human plasma
Negative for HBsAg and HIV antibodies as tested. Purity: >97%. Salt-free, lyophilized, homogeneous powder. MW: 65kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ELISA, Molecular Biology, Western Blot
Peso molecolare 65
Nome Human Albumin
Quantità 1 g
Sorgente Human
Requisiti di stoccaggio 4°C
Forma Lyophilized