Learn More
MP Biomedicals™ Human Serum: Normal Serum
Codice prodotto. 11475045 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475045 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11475045 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092930149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    295.05€ / 100mL
    Risparmia 66.95€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Hepatitis Associated Antigen (HBsAG)–free, HIV–free
Specifica
Certificazione/Conformità U.S. regulations
Colore Golden Brown
Content And Storage -20°C
Specie Human
Forma Liquid
Product Type Human Serum
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.1 μm filtration
Concentrazione di endotossine 1EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Media component for cell free virus, liposome binding assay, preparation of sperm
Concentrazione emoglobina ≤26mg/dL
Micoplasma rilevato No
Osmolalità 263 to 323mOsm/kg
pH 7 to 8
Contenuto proteine 5.5 to 7.5 g/dL