Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Large Capsules
Culture media used for the growth of bacteria.
74.52€ - 4134.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Formato Capsule
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth of bacteria
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11363229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
113002036
1000 g
403.86€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
113002046
5000 g
1426.76€
5kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
113002016
227 g
74.52€
227g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11333229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
113002026
454 g
171.72€
454g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
113002056
15 kg
4134.00€
15kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Formulations for the E. coli growth media contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, 10g NaCl per liter
Specifica
Specifica
Molecular Biology Certified™
Capsule
For growth of bacteria
15°C to 30°C
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L