Learn More
MP Biomedicals™ Linseed Oil
Codice prodotto. 11472831 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 g
2.26 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11472831 2.26 kg
11462831 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472831 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296012205
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Raw, Flaxseed oil
Colorless to yellowish oil from the seeds of the flax plant.
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Liquid
Quantità 2.26 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C