Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante A
Codice prodotto. 10591758 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 provette da 2 ml
50 x 2 mL Tubes
500 x 2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10591758 100 provette da 2 ml pezzi 100
12719670 50 x 2 mL Tubes pezzi 50
11442410 500 x 2 mL Tubes pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591758 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116910100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    386.40€ / pezzi 100
    Risparmia 92.60€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For all sample types except soil for the subsequent isolation of genomic DNA. Lysing Matrix A impact-resistant tubes contain garnet matrix and one 1/4 in. ceramic sphere.
  • Tube Size: 2mL
  • Sample Type: Animal tissues, plants, bacteria, yeast, fungi, algae, insects, nematodes
  • Molecule to be Enriched: DNA
  • Grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids
Specifica
Tipo di profilo Garnet Matrix, 1/4 in. Ceramic Sphere
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo di campione Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae
DNasi Esente da DNasi
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep instruments or other bead beaters
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e purificazione degli acidi nucleici, isolamento delle proteine, biologia molecolare, espressione genica, analisi microbiologica
Matrix Matrice lisante A
Quantità 100 provette da 2 ml
RNasi Esente da RNasi
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.