Learn More
Beskrivelse
- Tube Size: 2mL
- Sample Type: Animal tissues, plants, bacteria, yeast, fungi, algae, insects, nematodes
- Molecule to be Enriched: DNA
- Grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo di profilo | Garnet Matrix, 1/4 in. Ceramic Sphere |
| Content And Storage | Store at Room Temperature. |
| Formato | Tube |
| Tipo di campione | Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae |
| DNasi | Dnase-free |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep instruments or other bead beaters |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization |
| Matrix | Lysing Matrix A |
| Product Type | Lysing matrix |
| Quantità | 50 x 2 mL Tubes |
| Vis mere |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?