Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix J
Lysing Matrix J used for nucleic acid isolation and purification.
226.84€ - 398.56€
Specifica
Tipo di profilo | Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide |
---|---|
Capacità | 2 mL |
Tipo di campione | Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold |
DNasi | Dnase-free |
Matrix | Lysing matrix J |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11472430
|
MP Biomedicals™
116919100 |
100 x 2 mL Tubes |
398.56€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11462430
|
MP Biomedicals™
116919050 |
50 x 2 mL Tubes |
226.84€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Average size: Yellow zirconium oxide beads, Vickers 900 to 1000, aluminum oxide, Knoop 2000 and Mohs 9
- Material construction: Matrix J, contains 2 mm yellow zirconia beads and 1.6 mm aluminum oxide granules
- Sample type: Plants, animal tissue, bacteria (gram +/-), mold, fungi, coral emulsions and fixed samples
- Instrument compatibility: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
- Specific gravity: Yellow zirconium oxide beads, 5.5; Aluminum oxide 3.95
- Tube compatibility: 2 mL
- Matrix type: J
Specifica
Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide | |
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold | |
Lysing matrix J |
2 mL | |
Dnase-free |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.