Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y
Lysing Matrix Y Tubes contain 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and are used to lyse yeast, fungi and algae.
62.33€ - 1611.20€
Specifica
Tipo di profilo | Yttria-stabilized Zirconium Oxide |
---|---|
Tipo di campione | Yeast, Fungi, Algae |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep instruments or other bead beaters |
Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization |
Matrix | Lysing Matrix Y |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15272840
|
MP Biomedicals™
116960100 |
100 x 2 mL |
480.18€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11410576
|
MP Biomedicals™
116960050 |
50 x 2 mL |
226.84€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15282840
|
MP Biomedicals™
116960500 |
500 x 2 mL |
1611.20€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
15242850
|
MP Biomedicals™
116975005 |
5 x 15 mL |
62.33€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15252850
|
MP Biomedicals™
116975025 |
25 x 15 mL |
258.64€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15262850
|
MP Biomedicals™
116975050 |
50 x 15 mL |
447.32€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Lysing Matrix Y tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. The yttria-stabilized zirconium oxide beads have a high density and hardness for cracking tough cell walls, yet a smooth surface for minimizing shearing.
- Tube size: 2 mL
- Samples types: Gram (+/-) bacteria, fungal tissue and spores, yeast, molds, filamentous algae and biofilms
- Matrix composition: 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
Specifica
Yttria-stabilized Zirconium Oxide | |
FastPrep instruments or other bead beaters | |
Lysing Matrix Y |
Yeast, Fungi, Algae | |
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.