Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack
Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack is pre-filled with 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and used to lyse yeast, fungi and algae.
217.30€
Specifica
Tipo di profilo | Yttria-stabilized Zirconium Oxide |
---|---|
Capacità | 1.2 mL |
Tipo di campione | Yeast, Fungi, Algae |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep-96 |
Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Isolation, Homogenization |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15262840
|
MP Biomedicals™
116960001 |
1 Ea. |
217.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Each 96 deep well rack comes with 1.2mL cluster-strip tube and cap assemblies.
- Each tube is pre-filled with 0.5 mm diameter Yttria-Stabilized Zirconium Oxide beads.
- Y2O3 + ZrO2 has high density and has extremely high hardness making this matrix ideal for cracking of very tough cell walls, while it's smooth surface minimizes shearing.
- These Lysing Matrix racks are optimized for the FastPrep™-96 Instrument and are included in the FastDNA™-96 Soil Microbe DNA Kit, the FastDNA™-96 Fungal/Bacterial DNA Kit, and the FastDNA™-96 Fecal DNA Kit
Specifica
Yttria-stabilized Zirconium Oxide | |
Yeast, Fungi, Algae | |
Nucleic Acid Isolation, Homogenization | |
96 |
1.2 mL | |
FastPrep-96 | |
1.2 mL Cluster-strip Tube and Cap Assemblies Pre-filled with Beads |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.