Learn More
MP Biomedicals™ Medium 199
Codice prodotto. 11410275 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11410275 10 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11410275 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091023120
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Hanks' salts with L-glutamine
  • Without sodium bicarbonate
Specifica
Senza additivi No Sodium Bicarbonate
Quantità 10 x 1 L
pH 4.5 to 6
Content And Storage 0° to 5°C