Learn More
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle, Alpha Modification
Codice prodotto. 11480275 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11480275 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11480275 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091031122
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Alpha Modification of Eagle's Medium (AMEM), powder, with L-glutamine, without deoxyribosides, ribosides, sodium bicarbonate
Specifica
Product Type Alpha MEM
Senza additivi No Deoxyribonucleosides, No Ribonucleosides, No Sodium Bicarbonate
Quantità 10 L
pH 6.5 to 7.5
Content And Storage 0° to 5°C