Learn More
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle Amino Acids, 50X Concentrate, Modified
Codice prodotto. 11440405 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440405 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11440405 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091601149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    58.80€ / 100mL
    Risparmia 2.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Adding supplements of amino acids to media both stimulates growth and prolongs the viability of cells in culture. This concentrated supplement adds nutrients and reduces the biosynthetic burden on cell in vitro.
Specifica
Product Type MEM Eagle
Sterilità Sterile
Senza additivi No Glutamine
Quantità 100 mL
pH 10.17
Content And Storage 0° to 5°C