Learn More
MP Biomedicals™ Multitest Slides
Codice prodotto. 11459465 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
8
12
15
Diametro (sistema metrico):
4 mm
6 mm
7 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.15 in.
0.23 in.
0.27 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Diametro (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11459465 12 7 mm 0.27 in. pezzi 100
11449465 8 6 mm 0.23 in. pezzi 100
11469465 15 4 mm 0.15 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459465 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 096041205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    149.10€ / pezzi 100
    Risparmia 7.90€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
For laboratory use
  • Material: fragile glass
  • Numbered
  • Blue coating
Specifica
Materiale Fragile Glass
Tipo Multitest Slide
Conteggio pozzetti 12
Colore Blue
Diametro (sistema imperiale) 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory use