Learn More
Penicillin G, Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17630937 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mU
100 mU
25 mU
Dimensione della confezione:
1 micro unità
100 micro unità
25 micro unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17630937 100 mU 100 micro unità
17600937 1 mU 1 micro unità
17620937 25 mU 25 micro unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17630937 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219453780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    207.90€ / 100 micro unità
    Risparmia 11.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Penicillin G, Sodium Salt Cell culture grade, Powder
  • Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae.
  • It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
  • Penicillin G also known as benzylpenicillin.
  • It exert a bacteriocidal as well as a bacteriostatic effect on susceptible bacteria by interfering with the final stages of the synthesis of peptidoglycan, a substance in the bacterial cell wall.
Identificatori chimici
CAS 69-57-8
Numero MDL MFCD00069666
Sinonimo Benzylpenicillin sodium salt
Specifica
Tipo Penicillin G Sodium Salt
Forma fisica Powder
Perdita all'essiccatura 0.001
Potency >1500 μ/mg
Sterilità Non-sterile
Colore White
Quantità 100 mU
Formula molecolare C16H17N2NaSO4
Applicazione validata Cell Culture
Beilstein 3834217
Informazioni di solubilità Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Molecular Weight (g/mol) 356.38
Grado Cell Culture
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt