Learn More
MP Biomedicals™ Plant Culture Salt Mixtures
Codice prodotto. 11494895 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Product Type:
Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Murashige and Skoog Basal Salt Mixture
Murashige and Skoog Plant Salt Mixture
Dimensione della confezione:
10L
50L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
11494895 1 x 10 L Hoagland's Modified Basal Salt Mixture 10L
17317489 10 x 1 L Hoagland's Modified Basal Salt Mixture 10L
17307479 10 x 1 L Murashige and Skoog Basal Salt Mixture 10L
17337479 10 x 1 L Murashige and Skoog Plant Salt Mixture 10L
11405005 1 x 50 L Murashige and Skoog Plant Salt Mixture 50L
11434925 1 x 10 L Murashige and Skoog Basal Salt Mixture 10L
11494995 1 x 10 L Murashige and Skoog Plant Salt Mixture -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11494895 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092621822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    27.30€ / 10L
    Risparmia 1.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Plant Culture Salt Mixtures are for the molecular testing of plants and plant-derived samples for improving the productivity, quality, and disease resistance of plants.
  • Ready to use
  • Liquid formulation, prepared according to the original specification, except where noted
  • Available in different pack sizes, ready to use and liquid formulations
Specifica
Forma Powder
Product Type Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Quantità 1 x 10 L
Formato Solution
pH 4.8
Content And Storage 4°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Nitrate Tetrahydrate, PotassiumNitrate, Ferrous Sulfate Heptahydrate, Boric Acid