Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysine Hydrobromide Attachment Factors
Codice prodotto. 11456632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456632 50 mg 50mg
11446632 25 mg 25mg
11436632 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11456632 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0215017550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    211.05€ / 50mg
    Risparmia 10.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
Nonsterile.
Specifica
Content And Storage -20°C
Product Type Poly-D-Lysine
Sterilità Non-sterile
Quantità 50 mg
Sorgente Synthetic