Learn More
MP Biomedicals™ Porcine Serum
Codice prodotto. 17571126 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17571126 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17571126 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092924149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    34.65€ / 100mL
    Risparmia 1.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifica
Colore Reddish Brown
Specie Porcine
Forma Liquid
Product Type Porcine Serum
Quantità 100 mL
Concentrazione 6.5 to 8.6g/dL
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm filtration
Concentrazione di endotossine 1.2EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Media supplement in Virus and mycoplasma production applications, as well as certain specialized applications
Concentrazione emoglobina ≤65mg/dL
Micoplasma rilevato No
pH 7 to 8