Learn More
MP Biomedicals™ RNaid™ Kit
Codice prodotto. p-4696796 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Slurry
Slurry plus SPIN Filter
Dimensione della confezione:
200 preparazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11383109 Slurry 200 preparazioni
11393129 Slurry plus SPIN Filter 200 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383109 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 111007200
RNaid™ Kit provides a simple and convenient way to isolate total RNA from agarose and polyacrylamide gels and from solutions.
  • Kit is designed to isolate and purify RNA (75 bases to 10 kb) from native and denaturing agarose and polyacrylamide gels.
  • Removal of unincorporated nucleotides, buffer salts, and other reagents from enzyme reactions.
  • The purified RNA is ready for reverse transcription and PCR, labeling and microarray analysis, and other common applications.
Specifica
Tipo di campione Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels, Polyacrylamide Gels
Da utilizzare con (applicazione) To isolate, purify RNA (75 bases to 10 kb) from native, denaturing agarose/polyacrylamide gels
Product Type Slurry
Quantità 200 Preps
compliance-icons
Product Identifier
  • RNaid Kit
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.