Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq. with L-Glutamine and Sodium Bicarbonate
Codice prodotto. 11420385 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420385 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11420385 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091260354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    31.50€ / 500mL
    Risparmia 1.60€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for the cultivation of normal human and neoplastic leukocytes.
Specifica
Forma Liquid
Product Type RPMI 1640
Sterilità Sterile
Quantità 500 mL
pH 6.9 to 7.4
Content And Storage 4°C
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.