Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq., w/o L-Glutamine and L-Leucine
Codice prodotto. 11400415 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400415 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11400415 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091629149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 100mL
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for the cultivation of normal human and neoplastic leukocytes. It is now a popular general purpose medium when properly supplemented.
Specifica
Product Type RPMI 1640
Sterilità Sterile
Senza additivi No Glutamine, No Leucine
Quantità 100 mL
pH 6.9 to 7.5
Content And Storage 4°C