Learn More
MP Biomedicals™ Soy Grits, Defatted
Codice prodotto. 11492781 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.26 kg
11.33 kg
45.35 kg
Dimensione della confezione:
25lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492781 2.26 kg -
11402791 11.33 kg 25lb
11412791 45.35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492781 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296002405
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Defatted, Crude Protein > 48%
Defatted soybeans ground coarsely, used in animal research diets.
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Crude Protein & gt;48%, Crude Fat & gt;0.5%, Crude Fiber <3.5%
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Used in animal research diet
Quantità 2.26 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C