Learn More
MP Biomedicals™ Soy Protein Isolated
Codice prodotto. 11492771 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.26 kg
11.33 kg
45.35 kg
Dimensione della confezione:
25lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492771 11.33 kg 25lb
11482771 2.26 kg -
11402781 45.35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492771 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290545625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    455.70€ / 25lb
    Risparmia 23.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Protein 92%
A source of protein used in preparing animal research diets.
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Soy Protein isolated used in preparing animal research diets
Quantità 11.33 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C