Learn More
MP Biomedicals™ Thrombin from Bovine Plasma
Used for cell biology and analysis
Marca: MP Biomedicals™ 0215416380
1041.72 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9002-04-4 Peso : 0.01000kg
Descrizione
Prepared from fresh bovine plasma by an ion exchange method. Fibrinogen is removed from the prothrombin complex by precipitation. The concentrated prothrombin complex is then activated by beef thromboplastin and calcium.
- Format: White powder
- High purity grade
- Molecular Weight: ∽33,500d
- Specific Activity: ≥1500 NIH Units/mg protein
Specifica
≈10% | |
7 ±0.5 | |
-20°C | |
100 kU | |
≈32500 | |
Powder |
White | |
Research tool, medicine, surgery, food industry | |
Bovine | |
Thrombin | |
AEBSF, PMSF, Antithrombin, TLCK, 3,4-dichlorocoumarin, Leupeptin |
Sicurezza e movimentazione
- Thrombin, Bovine, High Purity Grade
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: thrombin