missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Trypsin, 2.5% (w/v) Solution

Codice prodotto. 11484805 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11484805 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11484805 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091689349

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Porcine pancreas-derived enzyme commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and tissues

  • The concentration of trypsin necessary to dislodge cells from their substrate is dependent primarily on the cell type and the age of the culture.
  • One USP trypsin unit is the activity causing a change in absorbance of 0.003 per minute under the conditions specified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Cell counting, viability and cryopreservation
Intervallo di pH 5 to 6
Content And Storage 0°C and -20°C
Forma Solution
Quantità 100 mL
Product Type Trypsin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.