Learn More
MP Biomedicals™ 0.05% Trypsin-EDTA (1X)
0.05% Trypsin and 0.5mM EDTA in modified HBSS w/o Ca++ and Mg++, 100 mL
Marca:  MP Biomedicals™ 091689149
37.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11474805
  • 46.80€ / 100mL
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Concentration: 0.05% (w/v) Trypsin (1:250) and 0.02% (w/v) EDTA (Versene)
Specifica
Specifica
Cell dissociation, routine cell culture passaging and primary tissue dissociation due to its digestive strength
Porcine
Solution
Trypsin-EDTA
7 to 7.4
0°C to 20°C
100 mL