Learn More
MP Biomedicals™ Vitamin Diet Fortification Mixture
Codice prodotto. 11415782 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415782 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11415782 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290465401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    302.40€ / 1kg
    Risparmia 15.60€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
VDFM
MP Vitamin Diet Fortification Mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise control of vitamin levels.
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Vitamin A Acetate (500000 IU/g) 1.8 g/k g, Vitamin D2 (850000 IU/g) 0.125 g/k g, DL-a-Tocopherol Acetate 22 g/k g, Ascorbic Acid 45 g/k g, Inositol 5 g/k g, Choline Chloride 75 g/k g, Menadione 2.25 g/k g, p-Aminobenzoic Acid 5 g/k g, Niacin 4.25 g/k g, Riboflavin 1 g/k g, Pyridoxine Hydrochloride 1 g/k g, Thiamine Hydrochloride 1 g/k g, Calcium Pantothenate 3 g/k g, Biotin 0.02 g/k g, Folic Acid 0.09 g/k g, Vitamin B12 0.00135 g/k g
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) MP Vitamin Diet fortification mixture formulation provides sufficient Vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise control of Vitamin levels
Quantità 1 kg
Specie Rat
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .