Learn More
Water for Cell Culture, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11464815 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11464815 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11464815 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091696054
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Special treatments are suitable for cell culture
Specifications
pH 5.0-7.0
CAS 7732-18-5
Punti di ebollizione 100°C
Formula molecolare H2O
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Quantità 500 mL