Learn More
MP Biomedicals™ Wheat Germ Agglutinin, 5mg
Codice prodotto. 11454186 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11454186 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11454186 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 08790162
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
isolated from wheat germ, dissolved in 0.05 M Tris-HCl, 0.15 M NaCl buffer, pH 8.6 and purified by affinity chromatography
Specifica
Quantità 5 mg
Forma Powder
Da utilizzare con (applicazione) Immunoassay
Product Type Wheat germ