Learn More
MP Biomedicals™ Yeast Lytic Enzyme
Codice prodotto. 11448811 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kU
Dimensione della confezione:
10ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448811 10 kU 10ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11448811 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0215352610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    227.85€ / 10ku
    Risparmia 12.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
From Arthrobacter luteus
Unit Definition: One unit will produce a ΔA800 of 0.001 per minute at pH 7.5 and 25°C, using a suspension of brewers yeast as a substrate in a 3 mL reaction mixture.
This enzyme catalyzes the lysis of yeast cells and hydrolyzes glucose polymers with β-1,3-linkages (e.g., glucan). It is also useful for preparing yeast spheroplasts.
Zymolyase
Lyophilized powder
Activity: 20,000 units/g
Specifica
Concentrazione 20,000 U/g
Colore Tan
pH 7.5
Da utilizzare con (applicazione) Digest the cell wall of active Yeast cells
Content And Storage 0°C
Sorgente Arthrobacter luteus
Quantità 10 kU
Product Type Yeast Lytic Enzyme
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yeast Lytic Enzyme, from arthrobacter luteus
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: yeast lytic enzyme