Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Powdered Media: With Ammonium Sulfate; Without Phosphates/Sodium Chloride
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiDescrizione
- Nitrogen-based yeast
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Nitrogen Source: Ammonium Sulfate 5000mg/L, Vitamins: Biotin 0.002mg/L, Calcium Pantothenate 0.4mg/L, Folic Acid 0.002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0.4mg/L, P-Aminobenzoic Acid 0.2mg/L, Pyridoxine Hydrochloride 0.4mg/L, Riboflavin 0.2mg/L, Thiamine Hydrochloride 0.4mg; Trace Elements: Boric Acid 0.5mg, Copper Sulfate 0.04mg, Potassium Iodide 0.1mg, Ferric Chloride 0.2mg, Manganese Sulfate 0.4mg, Sodium Molybdate 0.2mg, Zinc Sulfate 0.4mg; Salts: Magnesium Sulfate 500mg, Calcium Chloride 100mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | For vigorous growth of Saccharomyces cerevisiae |
| Quantità | 227 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- YNB with Ammonium Sulfate, without phosphate, without sodium chloride
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, calcium chloride