Learn More
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Agar, Powder
Codice prodotto. 11337759 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337759 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11337759 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 114001232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    242.55€ / 1kg
    Risparmia 12.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Rich medium for the growth of S. cereviseae in liquid medium
  • Contains dextrose, peptone, and yeast extract
  • Bulk powder packaging
Formulation
  • Contents/liter: 20g peptone, 10g yeast extract, 20g dextrose
Yeast Cell Culture
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Powder
Grado Molecular biology
Product Type Agar
Formulazione Casein Peptone type-M 20g/L, Yeast extract 10g/L, Dextrose 20g/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth of Saccharomyces cerevisiae in liquid medium
Quantità 1000 g