Learn More
MP7, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476068
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476068 10 mg 10mg
16466466 100 mg 100mg
16462207 50 mg 50mg
16438677 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16476068 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14440
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico MP7
CAS 1001409-50-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H22F2N4O4
Quantità 10 mg
Sinonimo PDK1 inhibitor
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Molecular Weight (g/mol) 516.5
Peso formulazione 516.5
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only