Learn More
Welch™ Pompa da vuoto MPC 090 E
Codice prodotto. 12625635 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
198 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12625635 198 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12625635 Fornitore Welch™ N. del fornitore 412021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00€
    874.25€ / pezzi 1
    Risparmia 50.75€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this vacuum pump for sample preparation in life sciences, environmental monitoring, chemistry and analytical processes. Welch™ MPC 090 E Vacuum Pumps feature reliable diaphragm technology, ensuring quiet operation and long service life.
  • Standard high accuracy regulator prevents damage to the filter membrane, andchieves a powerful final vacuum level for fast results
  • Built-in catch pot prevents ingestion of liquid into the pump
  • Controllable filtration power
  • Compact, oil free, portable
  • Vacuum display and adjustment for soft start
  • Chemical duty pump
  • DN 6 hose nozzle Single funnel vacuum filtration, vacuum desiccators, nano-filtration, HPLC-filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità motore 15 l/min.
Requisiti elettrici 260 V
Profondità (sistema metrico) 198 mm
Modello MPC 090 E
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 15 l/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 244 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 144 mm
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Maximum Pressure 100 mbar
Tensione 260 V