Learn More
Welch™ MPC 105 Tp Vacuum Pump
Codice prodotto. 11856281 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
15 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11856281 15 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11856281 Fornitore Welch™ N. del fornitore 41244302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00€
    1866.45€ / pezzi 1
    Risparmia 248.55€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
For non-volatile solvents and acids
Tp flow rate 20L/min for non-volatile solvents and acids 230V 50/60Hz 235mm(w) x 140mm(d) x 340mm(h) vacuum >2mbar Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 140 mm
Modello MPC 104 T
Peso (sistema metrico) 7.1 kg
Portata 15 L/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 340 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 235 mm
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Maximum Pressure <2 mbar
Tensione 230 V