Learn More
MPEG-2000-DSPE, TRC
Codice prodotto. 17941245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941245 250 mg 250mg
17935055 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17941245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM745845250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147867-65-0
Formula molecolare (C2H4O)nC43H84NO10P
Molecular Weight (g/mol) 872.1
Sinonimo α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
IUPAC Name ethyl (E,4S)-2-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phenylphenyl)pent-2-enoate
SMILES CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Specifica
Materiale o nome chimico MPEG-2000-DSPE
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Peso formulazione 409.2253