missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPP1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18207363 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18207363 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18207363 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP255110

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MPP1 Polyclonal specifically detects MPP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MPP1
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene 55 kDa erythrocyte membrane protein, AAG12, EC 2.7.11, Membrane protein, palmitoylated 1, membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa, MRG1, palmitoylated erythrocyte membrane protein, PEMPpalmitoylated 1 (55kD)
Simboli geni MPP1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TEEMTRNISANEFLEFGSYQGNMFGTKFETVHQIHKQNKIAILDIEPQTLKIVRTAELSPFIVFIAPTDQGTQTEALQQLQKDSEAIRSQYAHYFDLSLVNNGVDETLKKLQEAFDQACSS
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4354
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.