Learn More
Thermo Scientific™ Contenitore per congelamento Mr. Frosty™
Codice prodotto. 10110051
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3.6 ml
4.5 - 5.0 ml
Da 1.0 a 2.0 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10110051 Da 1.0 a 2.0 ml Pezzo
11315674 3.6 ml Pezzo
11325674 4.5 - 5.0 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10110051 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51000001
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Congelare le cellule nelle provette da 1 a 5 ml utilizzando il contenitore Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, progettato per raggiungere un tasso di raffreddamento molto vicino a -1° C/minuto.
Contenitore per congelamento Mr. Frosty™ Thermo Scientific™ per congelare le cellule in provette da 1 a 5 ml. Il sistema semplice da utilizzare è progettato per raggiungere un raffreddamento molto vicino a -1°C/minuto, un valore ottimale per la conservazione delle cellule.
Caratteristiche:
  • Contiene provette da 12 a 18 e ha un'altezza di 86 o 151 mm (3-7/16 to 5-5/16 poll.), che consente di risparmiare spazio nel congelatore durante il processo di raffreddamento
  • Il coperchio a vite protegge i campioni in caso di rovesciamento accidentale del contenitore
  • Elimina gli improvvisati e inaffidabili contenitori in materiale espanso
  • Facile da usare: richiede solo alcool isopropilico al 100% e un congelatore meccanico
  • Nessun contatto con l'alcool: nessun assorbimento, le etichette non si staccano e la stampa sulle provette non scolorisce
Informazioni per l'ordine:
I contenitori sono dotati di una chiusura del diametro di 120mm (4.75 poll.)
Richiede:
Alcool isopropilico e un congelatore meccanico
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Materiale Polycarbonate
Product Type Freezing Container
Colore Coperchio trasparente/blu
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Capacità Da 1.0 a 2.0 ml
Gamma di temperatura -1°C