missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cancer |
| Bersaglio | MRP6 |
| Sinonimo | Anthracycline resistance-associated protein, ARAPXE, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 6, EST349056, MLP1ABC34, MOATE, MOAT-E, MRP6ATP-binding cassette sub-family C member 6, multidrug resistance-associated protein 6, Multi-specific organic anion transporter E, pseudoxanthoma elasticum, PXE1, URG7 |
| Simbolo del gene | ABCC6 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?