missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Competition |
| Formulazione | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| ID gene (immissione) | 124995 |
| Peso molecolare | MolecularWeight-theroretical: 27 kDa |
| Quantità | 0.1 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias gene | L10mt, MGC17973, mitochondrial ribosomal protein L10, MRP-L10L8mt, MRP-L839S ribosomal protein L10, mitochondrial, MRPL839S ribosomal protein L8, mitochondrial, RPML8L10MT |
| Simbolo del gene | MRPL10 |
| Inhibitor Properties | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48590. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here . |
| Linea di prodotti | Novus |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?