Descrizione
MRPL17 Polyclonal specifically detects MRPL17 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | MRPL17 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 755 |
| Diluizione | Western Blot |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | L17mt, LIP2, LYST-interacting protein 2, LYST-interacting protein LIP2, mitochondrial ribosomal protein L17, MRP-L17, MRP-L26, RPL17L, RPML26,39S ribosomal protein L17, mitochondrial |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recognizes region between residues Between Between 25 and 75.. |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |