missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL2 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764636 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764636 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764636 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP347045JF549

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPL2 Polyclonal antibody specifically detects MRPL2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MRPL2
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 549
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CGI-22, L2mt, mitochondrial ribosomal protein L2, MRP-L14, MRP-L2, RPML14,39S ribosomal protein L2, mitochondrial
Specie ospite Rabbit
Immunogeno mitochondrial ribosomal protein L2. (Uniprot# Q5T653)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Endocrinology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51069
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.