Learn More
MRPL34 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Codice prodotto. 18039326 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18039326 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18039326 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297371IR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL34 Polyclonal specifically detects MRPL34 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MRPL34
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene L34mtMGC24974, MGC2633, mitochondrial ribosomal protein L34, MRP-L34,39S ribosomal protein L34, mitochondrial
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL34 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64981
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus